SAB4702138
Monoclonal Anti-CD3 PerCP-Cyanine5.5 produced in mouse
Sinonimo/i:
CD3E, T3E, TCRE
About This Item
Coniugato
PerCP-Cy5.5 conjugate
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SK7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
( Human), (Non-human primates)
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD3E(916)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1