SAB4702134
Monoclonal Anti-CD3 PE produced in mouse
Sinonimo/i:
CD3E, T3E, TCRE
About This Item
Coniugato
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SK7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
(Non-human primates), ( Human)
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD3E(916)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)