Documenti fondamentali
SAB4702102
Monoclonal Anti-MAP2, purified produced in mouse
new
Sinonimo/i:
MAP-2, Microtubule-associated protein 2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Coniugato
unconjugated
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MT-08, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
( Human), ( Mouse), pig
Concentrazione
1 mg/ml
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAP2(4133)
Descrizione generale
MAP2a and 2b (270 kDa) being found mostly in dendrites, stabilize microtubules (shift the reaction kinetics in addition of new subunits and microtubule growth) and participate in determining the structure of different parts of vertebrate nerve cells.
Specificità
The antibody MT-08 recognizes an epitope (aa 1375-1395) located in central domain of molecule Microtubule Associated Protein 2ab (MAP2ab), an intracellular antigen.
Immunogeno
Microtubule protein (bovine brain) enriched for kinesin
Stato fisico
Phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, 15 mM sodium azide
Nota sulla preparazione
Purified by protein-A affinity chromatography.
Stoccaggio e stabilità
Store at 2-8°C. Do not freeze.
Altre note
The antibody solution should be gently mixed before use.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1