SAB4702062
Monoclonal Anti-HLA-E purified produced in mouse
Sinonimo/i:
HLA class I histocompatibility antigen, MHC class I antigen E, alpha chain E
About This Item
Coniugato
unconjugated
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEM-E/02, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
( Non-human primates), human
Concentrazione
1 mg/ml
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HLA-E(3133)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)