SAB4702040
Monoclonal Anti-CD5 PerCP-Cyanine5.5 produced in mouse
Sinonimo/i:
LEU1, T1
About This Item
Coniugato
PerCP-Cy5.5 conjugate
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
L17F12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD5(921)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)