SAB4702032
Monoclonal Anti-CD120a purified low endotoxin produced in mouse
Sinonimo/i:
FPF, TBP1, TNF R1, TNFR55, TNFRSF1A, p60
About This Item
Coniugato
unconjugated
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
H398, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/ml
tecniche
FUNC: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNFRSF1A(7132)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)