SAB4702009
Monoclonal Anti-CD73 PE produced in mouse
Sinonimo/i:
CALJA, E5NT, NT5E, NTE, ecto-5´nucleotidase
About This Item
Coniugato
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AD2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
( Non-human primates), human
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NT5E(4907)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)