SAB4701132
Monoclonal Anti-CD200-APC antibody produced in mouse
clone OX-104
Sinonimo/i:
MOX, MRC, OX-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
OX-104, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
tecniche
flow cytometry: 10 μL
Numero d’accesso
BC031103.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD200(4345)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2