SAB4701082
Monoclonal Anti-CD253-APC antibody produced in mouse
clone 2E5
Sinonimo/i:
Apo-2 ligand, Apo-2L, Protein TRAIL, TNF-related apoptosis-inducing ligand, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 10
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Concentrazione
0.1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 4 μg/mL
Numero d’accesso
BC020220
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNFSF10(8743)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)