SAB4701078
Monoclonal Anti-CD7-APC antibody produced in mouse
clone 124-1D1
Sinonimo/i:
GP40, LEU-9, TLA, TP41
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
124-1D1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
tecniche
flow cytometry: 10 μL
Numero d’accesso
NM_006137
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD7(924)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2