Documenti fondamentali
SAB4701047
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IFNgamma antibody produced in mouse
clone NIB42
Sinonimo/i:
IFN-gamma, Interferon gamma
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NIB42, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
Numero d’accesso
NM_000619.2
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IFNG(3458)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody NIB42 recognizes IFN-gamma, a 16-25 kDa cytokine produced by activated Th1 cells and NK cells. Binds both glycosylated and non-glycosylated protein.
Immunogeno
Recombinant human interferon gamma
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.