Key Documents
SAB4701043
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Drebrin antibody produced in mouse
clone DBN-N-03
Sinonimo/i:
D0S117E, DBN
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DBN-N-03, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
BC000283
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DBN1(1627)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody DBN-N-03 recognizes drebrin, an approximately 100-125 kDa regulator of actin cytoskeleton.
Immunogeno
Bacterially expressed N-terminal fragment of recombinant human drebrin (aa 1-326)
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.