SAB4701030
Monoclonal Anti-gammaTubulin antibody produced in mouse
clone TU-32
Sinonimo/i:
TUBG, Tubulin gamma
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TU-32, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
P23258
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBG1(7283)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico