Documenti fondamentali
SAB4701025
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Ku80 antibody produced in mouse
clone MEM-54
Sinonimo/i:
DNA helicase p80
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEM-54, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: 5 μg/mL
Numero d’accesso
NP_066964.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KU80(7520)
Descrizione generale
The antibody MEM-54 reacts with Ku80, a 80 kDa subunit of Ku autoantigen (heterodimer of 72 and 87 kDa polypeptides). Ku autoantigen is involved in DNA repair and in V(D)J recombination through its ability to bind DNA double-strand breaks.
Immunogeno
human whole T-lymphocytes
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)