Documenti fondamentali
SAB4701024
Sigma-Aldrich
Anti-ESAT6 (M. tuberculosis) antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
ESAT-6, ESXA, Rv3875
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
WB
tecniche:
western blot: 1 μg/mL
citations:
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Stato
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
NC_000962.3
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Mycobacterium tuberculosis ... esxA(886209)
Descrizione generale
The rabbit polyclonal antibody to EsaT-6 recognizes the EsaT-6 (Rv3875) protein of Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium bovis.
Immunogeno
EsaT-6 (Rv3875) of Mycobacterium tuberculosis
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)