Key Documents
SAB4700974
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Albumin antibody produced in mouse
clone AL-01
Sinonimo/i:
HSA, Human serum albumin
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AL-01, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
Numero d’accesso
NG_009291.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ALB(213)
Descrizione generale
The antibody AL-01 reacts only with human serum albumin, a 65-67 kDa monomeric protein in human blood plasma; it is produced in liver. No cross-reactivity was observed with other serum proteins.
Immunogeno
Fraction of proteins containing albumin after ammonnium sulphate precipitation and DEAE-chromatography of human serum.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.