Documenti fondamentali
SAB4700936
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD81 antibody produced in mouse
clone M38
Sinonimo/i:
CVID6, S5.7, TAPA1, TSPAN28
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
M38, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rabbit, cat, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 4 μg/mL
Numero d’accesso
NM_004356.3
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD81(975)
Descrizione generale
The antibody M38 reacts with CD81, a 25 kDa member of the tetraspanin family, expressed on majority of cells.
Immunogeno
MOLT-4 (human T-ALL cell line)
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)