Key Documents
SAB4700912
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Perforin antibody produced in mouse
clone dG9
Sinonimo/i:
HPLH2, P1, PFP, PRF1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
dG9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, bovine
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 6 μg/mL
Numero d’accesso
NM_005041
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRF1(5551)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody dG9 (also known as deltaG9) recognizes perforin, a 70 kDa protein expressed in cytoplasmic granules of cytotoxic T cells and NK cells.
Immunogeno
purified granules from human YT lymphoma cell line
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.