Key Documents
SAB4700905
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD266 antibody produced in mouse
clone ITEM-4
Sinonimo/i:
FN14, TNFRSF12A, TWEAKR
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ITEM-4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
DQ896216.2
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody ITEM-4 recognizes CD266 / TWEAK R, a TNFR superfamily receptor for CD255 / TWEAK, a TNF-like weak inducer of apoptosis.
Immunogeno
human CD266-transfected P815 cells
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.