Documenti fondamentali
SAB4700903
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD1c antibody produced in mouse
clone L161
Sinonimo/i:
R7
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
L161, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1.5 μg/mL
Numero d’accesso
NM_001765
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD1C(911)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody L161 recognizes CD1c, (R7), a 43 kDa type I glycoprotein associated with beta2-microglobulin. It is expressed on cortical thymocytes (strongly), Langerhans cells, dendritic cells, B and some T cells.
Immunogeno
human thymocytes
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.