Key Documents
SAB4700823
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STAT1 antibody produced in mouse
clone SM1
Sinonimo/i:
CANDF7, IMD31, ISGF3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SM1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
BC002704
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STAT1(6772)
Descrizione generale
The antibody SM1 recognizes an epitope included within amino acids 721-733 of STAT1, a 91 kDa transcriptional factor involved in a variety of systems including antiviral responses and interferon alpha (IFN-alpha) and gamma (IFN-gamma) signal transduction.
Immunogeno
STAT1 peptide sequence 721-733 (DNLLPMSPEEFDE).
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.