Documenti fondamentali
SAB4700817
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD231 antibody produced in mouse
clone B2D
Sinonimo/i:
MRX58, MXS1, TALLA-1, TM4SF2, TSPAN7
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
B2D, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
NM_004615.3
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TSPAN7(7102)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody B2D recognizes CD231 (TALLA-1, tetraspanin 7), a transmembrane glycoprotein expressed in neuronal tissue and T-ALL.
Immunogeno
Human T-ALL cell line THP-6
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.