Documenti fondamentali
SAB4700814
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD132 antibody produced in rat
clone TUGh4
Sinonimo/i:
IL2RG, IMD4, SCIDX, common gamma chain, interleukin 2 receptor gamma
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TUGh4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, dog
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
NM_000206.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL2RG(3561)
Descrizione generale
The rat monoclonal antibody TUGh4 recognizes CD132 (the common gamma chain), a 65-70 kDa type I transmembrane glycoprotein broadly expressed by most leukocytes.
Immunogeno
Human CD132-transfected cell line
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)