Documenti fondamentali
SAB4700790
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD89 antibody produced in mouse
clone A59
Sinonimo/i:
CTB-61M7.2, FcAR, FcalphaRI
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A59, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
nonhuman primates, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
NM_002000.2
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FCAR(2204)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody A59 recognizes CD89, a 55-100 kDa glycoprotein serving as a receptor for IgA and expressed mainly on granulocytes, monocytes and macrophages.
Immunogeno
Ag8.653 myeloma cells
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.