Key Documents
SAB4700786
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD164 antibody produced in mouse
clone 67D2
Sinonimo/i:
DFNA66, MGC-24, MUC-24
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
67D2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
BC011522
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD164(8763)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody 67D2 recognizes class III epitope (not sensitive to sialidase, N-glycanase, O-glycosidase, and O-sialoglycoprotease) of CD164, a sialomucin expressed in hematopoietic myeloid and erythroid progenitors, activated basophils, and in various carcinomas and leukemic cells.
Immunogeno
Breast tumor cell line T-47D
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.