SAB4700774
Monoclonal Anti-Acrosin antibody produced in mouse
clone ACR-2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ACR-2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
porcine
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
pig ... Acr(397098)
Descrizione generale
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi