SAB4700745
Monoclonal Anti-CD209 antibody produced in mouse
clone UW60.1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CDSIGN, CLEC4L, DC-SIGN1, Anti-DC-SIGN
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
UW60.1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... CD209(30835)
Descrizione generale
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi