SAB4700670
Monoclonal Anti-KRT18 antibody produced in mouse
clone DC-10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Cytokeratin 18
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DC-10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KRT18(3875)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi