SAB4700646
Monoclonal Anti-TCR alpha/beta-PE antibody produced in mouse
clone IP26, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-TCR α/β
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
IP26, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRA@(6955) , TRB@(6957)
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 2