SAB4700619
Monoclonal Anti-CD62L antibody produced in mouse
clone IVA94, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-SELL
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
IVA94, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
bovine
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... SELL(281485)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi