SAB4700572
Monoclonal Anti-CD54 low endotoxin antibody produced in rat
clone YN1/1.7.4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Icam1
About This Item
Origine biologica
rat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
YN1/1.7.4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Icam1(15894)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)