SAB4700369
Monoclonal Anti-CD41 antibody produced in mouse
clone MEM-06, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ITGA2B, Anti-Platelet GPIIb
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEM-06, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGA2B(3674)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi