SAB4700189
Monoclonal Anti-CD44-FITC antibody produced in rat
clone IM7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Pgp-1
About This Item
Origine biologica
rat
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
IM7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human, canine
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD44(960)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi