SAB4504108
Anti-phospho-TIP60 (pSer86) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
KAT5, Lysine acetyltransferase 5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 58 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer86)
Informazioni sul gene
human ... KAT5(10524)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 52-101
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1