SAB4504001
Anti-phospho-TNNI3 (pSer22+Ser23) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CMD1FF, Anti-CMD2A, Anti-CMH7, Anti-RCM1, Anti-TNNC1, Anti-cTnI
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 24 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer22/pSer23)
Informazioni sul gene
mouse ... Tnni3(21954)
Categorie correlate
Immunogeno
Immunogen Range: 5-54
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)