SAB4503585
Anti-CD5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
LEU1, Lymphocyte antigen CD5, Lymphocyte glycoprotein Ly-1, Lymphocyte glycoprotein T1/Leu-1, Lyt-1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 54 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD5(921)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 421-470
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)