SAB4503458
Anti-B3GALT2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
β-1,3-GalTase 2, β-1,3-galactosyltransferase 2, β3Gal-T2, UDP-galactose:2-acetamido-2-deoxy-D-glucose 3β-galactosyltransferase 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 49 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:60000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... B3GALT2(8707)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 373-422
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)