Documenti fondamentali
SAB4503452
Sigma-Aldrich
Anti-PEA15 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Astrocytic phosphoprotein PEA-15, PE15, PEA15, PED, Phosphoprotein enriched in diabetes
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 15 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PEA15(8682)
Descrizione generale
Anti-PEA15 Antibody detects endogenous levels of total PEA15 protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human PEA15.
Immunogen Range: 61-110
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)