SAB4503203
Anti-CDK5RAP3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CDK5 activator-binding protein C53, CDK5 regulatory subunit-associated protein 3, IC53, MSTP016, Protein HSF-27
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 56 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDK5RAP3(80279)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 341-390