SAB4502227
Anti-Histone H2B (Acetyl-Lys5) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
H2B.1, H2B/f, H2BFF, H2bb, Histone cluster 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 13 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys5)
Informazioni sul gene
human ... H2BFS(54145)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 1-50
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)