SAB4501902
Anti-MMP14 (Cleaved-Tyr112) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
MATRIX METALLOPROTEINASE 14, MEMBRANE-TYPE, MEMBRANE-TYPE MATRIX METALLOPROTEINASE 1, MT1-MMP, matrix metalloproteinase 14 (membrane-inserted)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 53 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
proteolytically cleaved (Tyr112)
Informazioni sul gene
human ... MMP14(4323)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 93-142
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4501902-100UG | 4061837188657 |