SAB4501751
Anti-LEG9 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Ecalectin, Gal-9, Galectin-9, LGALS9, Tumor antigen HOM-HD-21
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 39 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... LGALS9(3965)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 51-100