SAB4501643
Anti-VEGFR2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
FLK1, KDR, kinase insert domain receptor, protein-tyrosine kinase receptor Flk-1, vascular endothelial growth factor receptor 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 151 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KDR(3791)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 1141-1190