SAB4501602
Anti-JAK2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
JAK-2, JAK2, Janus kinase 2, kinase Jak2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 130 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... JAK2(3717)
Descrizione generale
JAK2 (janus kinase 2) encodes a tyrosine kinase. It belongs to the Jak family of proteins. The JAK2 gene is located on human chromosome 9p24.
Immunogeno
Immunogen Range: 906-955