SAB4501398
Anti-HLA-DOA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
DO α chain, HLA class II histocompatibility antigen, MHC DN-α, MHC DZ α, MHC class II antigen DOA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 27 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HLA-DOA(3111)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 71-120