SAB4501325
Anti-MGLUR7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
GPRC1G, GRM7, MGLUR7, mGluR7, otein name Metabotropic glutamate receptor 7
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 102 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRM7(2917)
Categorie correlate
Descrizione generale
MGLUR7 (glutamate metabotropic receptor 7) is coded by the glutamate receptor, metabotropic 7 (GRM7) gene. It is expressed in several parts of the central nervous system. mGluR7 is located in the presynaptic zone of the synaptic cleft of glutamatergic synapses. GRM7 gene is mapped to human chromosome 3p26. Anti-MGLUR7 Antibody detects endogenous levels of total MGLUR7 protein.
Immunogeno
Immunogen Range: 866-915