Documenti fondamentali
SAB4501192
Sigma-Aldrich
Anti-DAPP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
3′ phosphoinositide-interacting SH2 domain containing protein, B lymphocyte adapter protein BAM32, Bam32, Dual adaptor for phosphotyrosine and 3-phosphoinositides 1, PHISH
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 32 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DAPP1(27071)
Descrizione generale
Anti-DAPP1 Antibody detects endogenous levels of total DAPP1 protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human DAPP1.
Immunogen Range: 105-154
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)