SAB4501104
Anti-GORASP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
GRASP55, GRS2, Golgi reassembly-stacking protein 2, Golgi reassembly-stacking protein of 55 kDa, p59
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 47 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GORASP2(26003)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 181-230
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)