SAB4501004
Anti-EDG7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
EDG7, LPA receptor 3, LPA-3, LPA3, Lysophosphatidic acid receptor Edg-7
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 40 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LPAR3(23566)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 111-160