SAB4500976
Anti-ARHGEF12 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
ARHGEF12, Leukemia-associated RhoGEF, Rho guanine nucleotide exchange factor 12
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 173 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ARHGEF12(23365)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 449-498
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)